Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Sulphamethoxazole, powder_white
:
MP Biomedicals
Sulphamethoxazole, powder_white
:
MP Biomedicals
:
4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulphonamide
:
723-46-6
:
:
C₁₀H₁₁N₃O₃S
:
MFCD00010546
:
253.28 g/mol
:
GHS07
:
Ambient
Environmentally Preferable:
Seq
Pk
ICNA0215671125
0215671125
3308
25 g
1 * 25 g
1 * 25 g - 64,20 €
64,20 €
-
+
1 * 25 g
64,20 €
-
+
ICNA0215671180
0215671180
3401
100 g
1 * 100 g
1 * 100 g - 239,00 €
239,00 €
-
+
1 * 100 g
239,00 €
-
+